Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, Biotin, Clone: A7R34, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB55-B-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922198
  • 85.85€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD127 / IL-7Ra
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il17ra
Protein A/G Purified
RUO
16172
IgG2a κ
Flow Cytometry
A7R34
Biotin
NP_032385
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.