Learn More
CD11c Mouse, FITC, Clone: 3.9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB24-F-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921718
  • 120.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío
07-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD11c
3.9
FITC
XP_011544154
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
3687
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ITGAX
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.