Learn More
CD11c Hamster anti-Mouse, BV421, Clone: N418, BD Horizon™
Hamster Monoclonal Antibody
244.00€ - 655.00€
Especificaciones
Antígeno CD11c
Clon N418
Concentración 0.2mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15824329
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
565451
25 μg
244.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
15834329
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
565452
0.1 mg
655.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Mouse samples. It is validated for Flow cytometry.
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Mouse samples. It is validated for Flow cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD11c
0.2mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Mouse
Itgax; Integrin alpha-X; Integrin αX; ITAX; CR4; Complement Receptor 4
IgG2
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV421 under optimum conditions and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV421 were removed.
N418
Flow Cytometry
Brilliant Violet 421
Hamster
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Mouse Dendritic Cells
Primary
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only.