Learn More
CD11c Armenian Hamster, Qfluor 710, Clone: N418, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
124.00€ - 263.00€
Especificaciones
Antígeno CD11c
Clon N418
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15941708
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB23-QF710-25UG
25 μg
124.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15931708
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB23-QF710-100UG
100 μg
263.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD11c
0.5mg/mL
Monoclonal
Armenian Hamster
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
16411
IgG
Protein A/G Purified
N418
Flow Cytometry
Qfluor 710
RUO
NP_067309
Itgax
Primary
Store at 2-4°C.