Learn More
CD11c Armenian Hamster, Biotin, Clone: N418, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB23-B-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921698
  • 250.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD11c
N418
Biotin
NP_067309
Armenian Hamster
Protein A/G Purified
RUO
Primary
16411
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Itgax
IgG
500 μg
Store at 2-4°C.