Learn More
CD11c Armenian Hamster, Biotin, Clone: N418, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
85.85€ - 326.00€
Especificaciones
Antígeno | CD11c |
---|---|
Clon | N418 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911698
|
EnquireBio
QAB23-B-25UG |
25 μg |
85.85€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901698
|
EnquireBio
QAB23-B-100UG |
100 μg |
187.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921698
|
EnquireBio
QAB23-B-500UG |
500 μg |
326.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD11c | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16411 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
N418 | |
Flow Cytometry | |
Biotin | |
RUO | |
NP_067309 | |
Itgax | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |