Learn More
CD11b Mouse, PE-Cy7, Clone: ICRF44, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB25-PE7-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911738
  • 162.00€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD11b
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ITGAM
Protein A/G Purified
RUO
3684
IgG1 κ
Flow Cytometry
ICRF44
PE-Cyanine7
XP_006721108
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.