Learn More
CD11b, FITC, clone: VIM12, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen CD11B01
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10785703
  • 232.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Commonly used, FITC conjugates provide relatively high absorptivity, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility.
Especificaciones
Especificaciones
CD11b
Monoclonal
FITC
ITGAM
Liquid
ITGAM
Human CD11b (Mac-1)
Purified
ASR, ASR/IVD
Antibody
Monoclonal
Human
Flow Cytometry
VIM12
PBS with BSA and 0.1% sodium azide
P11215
CD11B, CR3A, MAC-1, MAC1A, MGC117044, MO1A, SLEB6, Integrin alpha M
Mouse
IgG1
0.5mL
Store at 2 - 8 °C.
Primary
3684