Learn More
CD117 Mouse anti-Human, BB700, Clone: YB5.B8, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566549
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15875139
  • 316.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-03-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD117 Monoclonal antibody specifically detects CD117 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD117
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
25 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Flow Cytometry
YB5.B8
Mouse
RUO
Human
Purified