Learn More
CD117 / c-Kit Rat, PE, Clone: ACK2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB54-PE-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932188
  • 190.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
26-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD117 / c-Kit
ACK2
PE
NP_066922
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
16590
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Kit
IgG2b kappa
100 μg
Store at 2-4°C.