Learn More
CD117 / c-Kit Rat, APC-Cy7, Clone: ACK2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
212.00€ - 389.00€
Especificaciones
Antígeno | CD117 / c-Kit |
---|---|
Clon | ACK2 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922188
|
EnquireBio
QAB54-APC7-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912188
|
EnquireBio
QAB54-APC7-100UG |
100 μg |
389.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD117 / c-Kit | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
16590 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
ACK2 | |
Flow Cytometry | |
APC-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_066922 | |
Kit | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |