Learn More
CD115 Rat, APC, Clone: AFS98, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB53-APC-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932178
  • 89.30€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
23-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD115
AFS98
APC
XP_017173299
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12978
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Csf1r
IgG2a kappa
25 μg
Store at 2-4°C.