Learn More
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium
CD CHO AGT™ Medium
Marca: Gibco™ 12490025
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
El medio CD CHO AGT™ (tecnología de granulación avanzada) es un medio libre de proteínas y definido químicamente optimizado para el crecimiento de células de ovario de hámster chino (CHO) y la expresión de proteínas recombinantes en cultivo de suspensión. El formato de medios secos AGT ™ está diseñado para proporcionar una mayor consistencia y productividad en todas las etapas de producción, desde el desarrollo hasta la fabricación comercial. El medio CD CHO AGT™ no contiene proteínas ni componentes peptídicos de origen animal, vegetal o sintético, así como ningún lisado o hidrolizado no definidos.Cuándo utilizar el medio CD CHO
Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
Considere un medio CD OptiCHO™ cuando:
Considere un medio CD DG44 cuando:
Formulaciones de medios líquidos
Los medios AGT™ Gibco™ también están disponibles en un formato líquido que ofrece el mismo rendimiento y formulación que el formato de medios AGT™. Los medios líquido Gibco™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios AGT™.
Diseñe medios específicos para sus necesidades
Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C). | |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
Polvo (AGT) | |
Sin suero | |
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico, Sin timidina, Sin hipoxantina | |
Vial cerrado Securitainer | |
AGT™, Gibco™ | |
10 L | |
Hámster |
CHO | |
Cultivos celulares en suspensión | |
Medio CHO CD | |
Bicarbonato sódico | |
≤10 EU/ ml, bajo | |
Sin antibióticos | |
10 L | |
Hielo húmedo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.