missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCNY Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 18042-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16818084

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Cyclins, such as CCNY, control cell division cycles and regulate cyclin-dependent kinases.
Especificaciones

Especificaciones

CCNY
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BGU5, Q8ND76
C10orf9, CBCP1, CCNY, CFP1, Cyc Y, Cyclin box protein 1, Cyclin fold protein 1, cyclin X, cyclin Y
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
219771, 361261, 67974
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
CCNY
Liquid
Ccny
CCNY Fusion Protein Ag12674
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Rat, Mouse, Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados