Learn More
CCF4-AM
CCF4-AM
Marca: Invitrogen K1028
Detalles adicionales : Peso : 3.18000kg
Descripción
El CCF4-AM, nuestro sustrato LiveBLAzer™, es una forma lipofílica y esterificada del sustrato CCF4 que le permite entrar fácilmente en las células. Al entrar, la escisión por parte de las esterasas citoplasmáticas endógenas convierte rápidamente el CCF4-AM en su forma de carga negativa, el CCF4, que queda retenido en el citosol. El CCF4 es un sustrato de transferencia de energía de resonancia de fluorescencia (FRET) que consiste en un núcleo de cefalosporina que une la 7-hidroxicumarina con la fluoresceína. Este producto se utilizará como sustrato basado en FRET para la β-lactamasa como reportero sensible de la expresión de genes de mamíferos en la tecnología GeneBLAzer™.Especificaciones
Permeabilidad celular | |
Fluorescente | |
GeneBLAzer™ | |
CCF4-AM | |
Sustrato beta-lactamasa | |
Temperatura ambiente |
Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C). | |
Maciza | |
5mg | |
Sustrato químico | |
Citómetro de flujo, lector de microplacas |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.