Learn More
CCF4-AM
CCF4-AM
27230.00€ - 71800.00€
Especificaciones
Permeabilidad celular Permeabilidad celular
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C).
Método de detección Fluorescente
Formulario Maciza
Sustrato CCF4-AM
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10226212
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
K1029
20mg
71800.00€
20 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11533147
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
K1028
5mg
27230.00€
5 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El CCF4-AM, nuestro sustrato LiveBLAzer™, es una forma lipofílica y esterificada del sustrato CCF4 que le permite entrar fácilmente en las células. Al entrar, la escisión por parte de las esterasas citoplasmáticas endógenas convierte rápidamente el CCF4-AM en su forma de carga negativa, el CCF4, que queda retenido en el citosol. El CCF4 es un sustrato de transferencia de energía de resonancia de fluorescencia (FRET) que consiste en un núcleo de cefalosporina que une la 7-hidroxicumarina con la fluoresceína. Este producto se utilizará como sustrato basado en FRET para la betalactamasa como indicador sensible de la expresión de genes de mamíferos en la tecnología GeneBLAzer™.
Especificaciones
Especificaciones
Permeabilidad celular
Fluorescente
CCF4-AM
Sustrato beta-lactamasa
Temperatura ambiente
Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C).
Maciza
Sustrato químico
Citómetro de flujo, lector de microplacas