Learn More
CCF2-FA (free acid)
CCF2-FA (ácido libre)
906.00€ - 6210.00€
Especificaciones
Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C). |
Método de detección | Fluorescente |
Línea de productos | GeneBLAzer™ |
Sustrato | CCF2-FA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10616883
|
Invitrogen
K1027 |
1mg |
6210.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11514916
|
Invitrogen
K1034 |
100 μg |
906.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El CCF2-FA (ácido libre) es un sustrato de transferencia de energía por resonancia de fluorescencia (FRET) que consiste en un núcleo de cefalosporina que une la B7-hidroxicumarina con la fluoresceína. Este producto está indicado para su uso como sustrato de betalactamasas en un ensayo ensayos basados en células GeneBLAzer™.Los ensayos basados en células GeneBLAzer™ suelen utilizar las formas de ésteres permeables a la membrana (CCF2-AM y CCF4-AM) de los sustratos de betalactamasa fluorescente con carga negativa, CCF2 y CCF4. Estos ésteres lipofílicos entran fácilmente en la célula, donde la escisión por parte de las esterasas citoplasmáticas endógenas los convierte rápidamente en sus formas cargadas negativamente, atrapándolos así en el citosol.
El CCF2-FA es esencialmente el sustrato CCF2 sin los ésteres que se encuentran en la versión AM. El CCF2-FA se desesterifica y se utiliza en aplicaciones de lisado celular, lo que evita la carga a través de la membrana celular y los pasos de desesterificación. Los lisados celulares son el método preferido para las aplicaciones que utilizan células que contienen una pared celular. El CCF2-FA también puede usarse como control para adquirir los espectros de excitación y emisión de CCF2-AM y CCF4-AM.
Especificaciones
Impenetrable en células | |
Fluorescente | |
CCF2-FA | |
Sustrato beta-lactamasa |
Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C). | |
GeneBLAzer™ | |
Sustrato químico | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.