Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento CC-208B
Los baños de circulación de calentamiento con un baño de acero inoxidable permiten controlar la temperatura de las tareas de termorregulación internas y externas. Los artículos pueden ser directamente termoregulados colocándolos en un baño de termostato y el control de aplicaciones conectadas externamente también es posible.
Marca: HUBER 2056.0001.01
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- CC-208B con controlador «Pilot ONE»
- Se utiliza para control de temperatura de muestras, análisis, pruebas de materiales o control de alimentos.
- Alta estabilidad de temperatura
- Protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel adecuada para la clase de seguridad III/FL (DIN 12876)
- Bomba de presión/aspiración para garantizar una circulación óptima y una temperatura homogénea en el baño
- Baño calefactado
- Intervalo de temperatura: De 25 °C a 200 °C
- Capacidad calorífica: de 1,5 a 2,1 kW
- Máx. presión de la bomba: 27 l/min / 0,7 bar
- Máx. succión de la bomba: 22 l/min/0,4 bar
- Volumen del baño: 8.5L
- Conexión de bomba opcional: M16 x 1 macho
Especificaciones
Clase de seguridad III/FL (DIN 12876) | |
Baño de circulación calefactado | |
CC-208 B | |
290 mm | |
de 200 V a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
De 25 °C a 200 °C | |
de 1,5 a 2,1 kW | |
± 0.02 °C | |
375 mm | |
200/230 V |