Learn More
Abnova™ CBX3 Recombinant Protein
Human CBX3 full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH00954 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 11335 |
Peso molecular | 45.87 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16186562
|
Abnova™
H00011335-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16196562
|
Abnova™
H00011335-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
At the nuclear envelope, the nuclear lamina and heterochromatin are adjacent to the inner nuclear membrane. The protein encoded by this gene binds DNA and is a component of heterochromatin. This protein also can bind lamin B receptor, an integral membrane protein found in the inner nuclear membrane. The dual binding functions of the encoded protein may explain the association of heterochromatin with the inner nuclear membrane. Two transcript variants encoding the same protein but differing in the 5' UTR, have been found for this gene.
- Theoretical MW (kDa): 45.87
- Preparation method: In vitro wheat germ expression system
- Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
- Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Sequence: MASNKTTLQKMGKKQNGKSKKVEEAEPEEFVVEKVLDRRVVNGKVEYFLKWKGFTDADNTWEPEENLDCPELIEAFLNSQKAGKEKDGTKRKSLSDSESDDSKSKKKRDAADKPRGFARGLDPERIIGATDSSGELMLLMKWKDSDEADLVLAKEANMKCPQIVIAFYEERLTWHSCPEDEAQ
Best use within three months from the date of receipt of this protein.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH00954 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
45.87 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CBX3 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
11335 | |
CBX3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MASNKTTLQKMGKKQNGKSKKVEEAEPEEFVVEKVLDRRVVNGKVEYFLKWKGFTDADNTWEPEENLDCPELIEAFLNSQKAGKEKDGTKRKSLSDSESDDSKSKKKRDAADKPRGFARGLDPERIIGATDSSGELMLLMKWKDSDEADLVLAKEANMKCPQIVIAFYEERLTWHSCPEDEAQ | |
HECH/HP1-GAMMA/HP1Hs-gamma | |
CBX3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |