Learn More
CBS Scientific Gradient Markers
Linear with side outlets.
Marca: CBS Scientific GM500
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- El flujo de gradiente se controla mediante una válvula recubierta de PTFE centrada entre las dos cámaras
- El canal de salida está equipado con un adaptador Luer macho que puede usarse con cualquier aguja o válvula luer
Especificaciones
Electroforesis | |
Marcador de gradiente | |
8,45 oz | |
250 ml |