Learn More
Catenin, beta Mouse, Clone: 5H10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1499-MSM4-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909867
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Catenin, beta
Cell surface and cytoplasmic
5H10
Unconjugated
NP_001895
Mouse
92kDa
Protein A/G Purified
RUO
1499
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CTNNB1
Fusion protein consisting of the maltose binding protein fused to a 100 amino acid segment of the C-terminus of chicken beta-Catenin
HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.