Learn More
Catenin, beta Mouse, Clone: 5H10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno Catenin, beta
Clon 5H10
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15919867
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
1499-MSM4-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15909867
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
1499-MSM4-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Catenin, beta
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
1499
Fusion protein consisting of the maltose binding protein fused to a 100 amino acid segment of the C-terminus of chicken beta-Catenin
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
92kDa
5H10
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_001895
CTNNB1
IgG1 κ
Protein A/G Purified
Cell surface and cytoplasmic
HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma