Learn More
Catenin, beta (CTNNB1) Mouse, Clone: CTNNB1/2098, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1499-MSM11-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929857
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Catenin, beta (CTNNB1)
Cell surface and cytoplasmic
CTNNB1/2098
Unconjugated
Mouse
92kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
1499
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human beta-Catenin (CTNNB1) protein
HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.