Learn More
Catenin, beta (CTNNB1) Mouse, Clone: CTNNB1/2098, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Catenin, beta (CTNNB1) |
---|---|
Clon | CTNNB1/2098 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15939857
|
EnquireBio
1499-MSM11-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929857
|
EnquireBio
1499-MSM11-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Catenin, beta (CTNNB1) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human beta-Catenin (CTNNB1) protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
92kDa |
CTNNB1/2098 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
1499 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell surface and cytoplasmic | |
HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma |