Learn More
Catecol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Catecol, extrapuro, SLR
Especificaciones
Punto de fusión | 103°C |
Color | Marrón |
pH | 6 |
Punto de ebullición | 245°C |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.11g/mol |
Forma física | Sólido |