Learn More
Cataxa/Rh(COD)/(S,S-Dipamp)
Catalog Number 11316239
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
MFCD08064220
MFCD08064220
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Este producto es un catalizador de rodio anclado sobre alúmina mediante ácido fosfotúngstico.
  • Se utiliza en la hidrogenación enantioselectiva de enlaces olefinicos proquirales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cataxa/Rh (COD)/ (S,S-Dipamp)
Cantidad 5 g
Número UN UN3260
Forma física Polvo