Learn More
Fisherbrand™ Conjunto de tubos con tapón de formulación Catalyst Tygon E-Food
Enlaces y conjuntos preconfigurados y listos para usar.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Disponibles en silicona curada con platino, TPE y PVC
- Garantizan que la cantidad óptima de tubos esté en el cabezal de la bomba
Especificaciones
Conjunto de tubos con tapón | |
8 mm | |
1,6 mm |