Learn More
Fisherbrand™ Conjunto de tubos con tapón de formulación de silicona curada con platino Catalyst
Enlaces y conjuntos preconfigurados y listos para usar.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.33000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15561355
  • 342.42€ / paquete de 12
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Available in Platinum-Cured Silicone, TPEs, and PVC
  • Ensures optimal amount of tubing is in pump head
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de tubos con tapón
Tubos de 4.8 mm
2.4mm