Learn More
Fisherbrand™ Catalyst PharMed™ BPT Formulation Stopped Tubing Assembly
Preconfigured ready-to-use links and assemblies.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15501335
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Disponibles en silicona curada con platino, TPE y PVC
  • Garantizan que la cantidad óptima de tubos esté en el cabezal de la bomba
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de tubos con tapón
9,5 mm
2,4 mm