Learn More
Fisherbrand™ Catalyst PharMed BPT Formulation Stopped Tubing Assembly
Preconfigured ready-to-use links and assemblies.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15561325
  • 277.27€ / paquete de 12
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Available in Platinum-Cured Silicone, TPEs, and PVC
  • Ensures optimal amount of tubing is in pump head
Especificaciones
Especificaciones
Stopped Tubing Assembly
8mm
1.6mm
Videos