Learn More
Castor oil, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 397280010
Detalles adicionales : CAS : 61791-12-6 Peso : 1.05000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10422514
  • 178.20€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
61791-12-6
MFCD00130879
Especificación
Castor oil
257°C
Glass bottle
1.05
>100.0°C
4.0°C
61791-12-6
Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
1.0500g/mL
Authentic
176 to 182g KOH/g
650-800 mPa.s (25°C)
Yellow
1kg
MFCD00130879
Viscous Liquid
Videos
SDS Documentación