Learn More
Alfa Aesar™ Caspase-9 Inhibitor III
Marca:  Alfa Aesar™ J65501.M¬
Detalles adicionales : CAS : 403848-57-7 Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456939
  • 70.40€ / 1 miligramo
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
1mg
-30°C to -10°C
Caspase-9 Inhibitor
403848-57-7
587.02
White
Powder
A potent and irreversible inhibitor of caspase-9
C24H35ClN6O9
Ac-LEHD-CMK;