Learn More
Alfa Aesar™ Caspase-8 Inhibitor I, cell-permeable
Marca:  Alfa Aesar™ J66050.M¬
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457259
  • 228.00€ / 1 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
1mg
−30° to −10°C
C95H162N20O26
N-Acetyl-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Ile-Glu-Thr-Asp-al; Ac-AAVALLPAVLLALLAPIETD-CHO
White to Off-white
Lyophilized Powder
2000.41g/mol
Signal Transduction Reagent