Learn More
Invitrogen™ Human Caspase 13 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0074
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15246299
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Caspase-13 Synthetic Peptide, PEP-0074, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 15 amino acids of human Caspase-13.PEP-0074 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-19949.
Especificaciones
Especificaciones
8628
purified
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
CASP13
0.02% sodium azide
50 μg
PBS
Human
Human Caspase 13
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only