Learn More
Invitrogen™ Human CASK, GST Tag Recombinant Protein
CASK is a calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase which is a MAGUK (membrane-associated guanylate kinase) protein family member. Recombinant human CASK (1-570) was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Longitud de la proteína | aa 1-570 |
---|---|
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Etiqueta de proteína | GST Tag |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15488923
|
Invitrogen™
PV6271 |
10μg |
492.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15498923
|
Invitrogen™
PV6272 |
100μg |
1678.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15408933
|
Invitrogen™
PV6273 |
1mg |
7490.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CASK is a scaffold protein and the encoded protein is located at synapses in the brain. CASK associates with FG syndrome 4, mental retardation, microcephaly with pontine and cerebellar hypoplasia, and a form of X-linked mental retardation. CASK functions as a cytoskeletal membrane scaffold that coordinates signal transduction pathways within the cortical cytoskeleton.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
aa 1-570 | |
Human | |
Recombinant | |
GST Tag |