Learn More
Molecular Probes™ Hidrazida Cascade Blue™, sal trisódica
Hidrazida Cascade Blue™, sal trisódica
Marca: Molecular Probes™ C687
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
El marcador polar hidrazida Cascade Blue™ no penetra en las células y se puede fijar. Puede utilizarse para estudiar la fusión célula-célula y célula-liposoma, así como la permeabilidad de la membrana y el transporte a través de las uniones estrechas o la captación celular durante la pinocitosis. Este marcador soluble en agua puede introducirse en las células mediante pinzamiento zonal de células enteras, iontoforesis, lisis osmótica de vesículas pinocíticas o métodos similares. Además, los ácidos carboxílicos de proteínas y otros biopolímeros solubles en agua se pueden acoplar a esta molécula en solución acuosa utilizando carbodiimidas solubles en agua como EDAC (E2247).Especificaciones
Amarillo | |
Aldehído, ácido carboxílico, cetona | |
Seguimiento y rastreo de células, viabilidad, proliferación y función celulares, marcaje químico | |
Excitación 399 nm | |
Hidrazida Cascade Blue™, sal trisódica, 10 mg, amarillo, sólido, peso molecular 596,44, fórmula molecular C18H11N2Na3O11S3, longitud de onda de excitación 399 nm, pureza mediante HPLC ≥ 90 % a 254 nm, para seguimiento y rastreo de células |
Hidrazida Cascade Blue™, sal trisódica | |
10 mg | |
Cascade Blue™ | |
Sólido |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.