Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad CAS
La pala de microfibra lavable está tratada para repeler todo tipo de suciedad, gérmenes y bacterias. Un zapato muy transpirable y cómodo para todo el día. Las suelas de retorno de energía evitan la fatiga y mantienen al usuario descansado, alerta, con los pies seguros y estables incluso en caso de producirse un vertido.
Marca:  Emma Safety Footwear MM52054046
Detalles adicionales : Peso : 1.52800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968671
  • 108.12€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • Suela GripForce™ Easy Twist
  • Estructura de microfibra
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011
Blanco
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
46
Cordones
CAS
Microfibra
Acero