Learn More
(-)-Óxido de cariofileno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10636184
160.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1139-30-6
C15H24O
220.35
MFCD00134216
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
caryophyllene oxide, --caryophyllene oxide, beta-caryophyllene epoxide, beta-caryophyllene oxide, --epoxycaryophyllene, unii-s2xu9k448u, -carophyllene oxide, caryophyllene epoxide, epoxycaryophyllene, trans-caryophyllene oxide
1742210
CHEBI:67818
CC1(CC2C1CCC3(C(O3)CCC2=C)C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1139-30-6
C15H24O
220.35
MFCD00134216
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
caryophyllene oxide, --caryophyllene oxide, beta-caryophyllene epoxide, beta-caryophyllene oxide, --epoxycaryophyllene, unii-s2xu9k448u, -carophyllene oxide, caryophyllene epoxide, epoxycaryophyllene, trans-caryophyllene oxide
1742210
CHEBI:67818
CC1(CC2C1CCC3(C(O3)CCC2=C)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (-)-Caryophyllene oxide
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55°C to 62°C
Color Blanco
Densidad 0.9600g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4956
Cantidad 250 g
Beilstein 17, IV, 392
Gravedad específica 0.96
Condición de rotación específica −55° (20°C 589nm,c=10,EtOH)
Rotación específica -55
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.35
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino