Learn More
(-)-Caryophyllene oxide, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 325080500
Detalles adicionales : CAS : 1139-30-6 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 50g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10791351
  • 58.60€ / 50 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
1139-30-6
220.35
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
1742210
CC1(CC2C1CCC3(C(O3)CCC2=C)C)C
C15H24O
MFCD00134216
caryophyllene oxide, --caryophyllene oxide, beta-caryophyllene epoxide, beta-caryophyllene oxide, --epoxycaryophyllene, unii-s2xu9k448u, -carophyllene oxide, caryophyllene epoxide, epoxycaryophyllene, trans-caryophyllene oxide
CHEBI:67818
Especificaciones
(-)-Caryophyllene oxide
>110°C
Glass bottle
0.96
White
50g
94.0
94% min. (GC)
MFCD00134216
caryophyllene oxide, --caryophyllene oxide, beta-caryophyllene epoxide, beta-caryophyllene oxide, --epoxycaryophyllene, unii-s2xu9k448u, -carophyllene oxide, caryophyllene epoxide, epoxycaryophyllene, trans-caryophyllene oxide
CC1(CC2C1CCC3(C(O3)CCC2=C)C)C
1742210
220.35
95%
0.9600g/mL
Authentic
1.4956
-55
55°C to 62°C
1139-30-6
100.0
C15H24O
17, IV, 392
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
220.35
CHEBI:67818
Crystalline Powder
Videos
SDS Documentos