Learn More
Fisherbrand™ Cartucho para bombas de la serie MCP3000
Permite realizar cambios rápidos de tubos. El cartucho Fisherbrand™ para bombas de la serie MCP3000 elimina la tornillería en otros diseños de varios canales.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15337567
  • 103.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Available in large and small
  • For use with MCP3000 Peristaltic Pump modles 4/6, 4/8, 8/3, 8/4, 12/6, and 12/8.
Especificación
Especificación
MCP3000 4/6, 4/8, 12/6, 12/8
Small
Videos