missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Carrier for Rotors no. 1624, 1726 and 4758

Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life

Marca:  Hettich™ 1345

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10426231

  • 72.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Portador de rotor para rotor Hettich
  • Para utilizar con centrífugas ROTINA, Rotofix y Universal
  • Las centrífugas universales se pueden utilizar tanto para aplicaciones estándar como especiales, son rentables y ahorran un valioso espacio en el laboratorio
  • Las centrífugas ROTOFIX están perfectamente equipadas para trabajos de química clínica y citología
  • Las centrífugas ROTINA están perfectamente equipadas para ofrecer tecnología de separación capaz de satisfacer los estándares más altos
Especificaciones

Especificaciones

Adaptador de rotor
45 mL
100 mm
1
Fondo redondo
31 mm
Portadores nº 1624, 1726 y 4758
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales