Learn More
Gasa Carpenter™ 20, malla 40 tejida a partir de alambre de 0,25 mm de diámetro
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046339.HB
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447185
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Carpenter 20™ gauze
300 x 300 mm
Odorless
40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire
40 Mesh
Tela de alambre
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos