missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cera de carnauba, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7049910
26.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
8015-86-9
MFCD00130724
Wax
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
8015-86-9
MFCD00130724
Wax

Carnauba wax is used as a glazing agent, bulking agent, acidity regulator and tablet-coating agent. It is also used in automobile waxes, shoe polishes, dental floss and food products such as sweets, instrument polishes, floor, furniture waxes, polishes and paper coatings. It serves as the main ingredient in surfboard wax. Further, it is also used as a mold release agent to produce fiber-reinforced plastics.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Carnauba wax
Punto de fusión 82°C to 86°C
Densidad 0.990 to 0.999
Olor Odorless
Índice de refracción 1.45
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,1846
Información de solubilidad Soluble in diethyl ether,alkali,chloroform. Slightly soluble in boiling ethanol. Insoluble in water.
Forma física Escamas

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'