Learn More
Carl Zeiss™ Piezas de repuesto Carl Zeiss™ para el microscopio Axioskop 40
Suitable replacement halogen lamp for the Axioskop™ 40 microscope. Carl Zeiss™ Replacement Lamp for Axioskop 40 Microscope is a decostar lamp with a front glass cover and a 10 degree spot.
Marca:  Carl Zeiss™ 000000-0425-360
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10724594
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Halogen
  • 12V
  • 35W
  • 2.92A
  • Weight: 1oz.
  • Description: Decostar, front glass cover, 10 degree spot
Especificaciones
Especificaciones
Decostar, front glass cover, 10 degree spot
Bombilla de luz halógena
Microscopio Axioskop™ 40
12 V