Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para cardiotrofina 1 (CTF1) de ratón
Código de producto. 15475243
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15475243
Marca: Invitrogen™ EMCTF1
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para cardiotrofina 1 (CT-1) de ratón cuantifica la CT-1 en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la CT-1 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para CT-1 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La cardiotrofina-1 (CT-1) es un miembro de la familia IL-6 de las citoquinas, cuya señalización tiene lugar a través de los complejos de receptores gp130. Estos complejos cuentan con varias subunidades diferentes de receptores para transmitir las señales de la cardiotrofina-1, la IL-6, el LIF, el OSM, el CNTF y la IL-11. La cardiotrofina-1 se une al complejo receptor del factor inhibidor de la leucemia (LIF)/receptor gp130 y lo activa. Se ha demostrado, además, que induce la hipertrofia en miocitos cardíacos in vitro. Se ha demostrado que la cardiotrofina-1, una proteína secretada expresada a niveles altos en el miocardio durante la cardiogénesis, promueve la proliferación y la supervivencia de los cardiomiocitos embrionarios, lo que sugiere la participación de la cardiotrofina-1 en la activación del gp130 durante el desarrollo cardíaco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q60753
Intervalo del ensayo 0,246-60 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 200 pg
Intervalo de calibración De 0,2 ng/ml a 60 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 13019
Símbolo de gen CT-1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurobiología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CT-1
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min