Learn More
Epredia™ Carpetas de cartulina para portaobjetos
Almacene hasta 48 portaobjetos de microscopio de 75 x 26 mm (3 x 1 pulg) en estas carpetas de cartulina para portaobjetos.
Marca:  Epredia™ 1606
Detalles adicionales : Peso : 0.13608kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12667736
  • 85.40€ / cada uno
Envío estimado: 29-06-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Almacene hasta 48 portaobjetos de microscopio de 75 x 26 mm (3 x 1 pulg) en las carpetas de cartulina para portaobjetos Thermo Scientific™.
  • Fabricadas con cartulina gruesa reforzada para mayor protección y durabilidad.
  • Las carpetas se encuentran disponibles en formatos de 20, 30 o 48 portaobjetos y se pueden transportar con comodidad.
Nota: La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Especificaciones
3 pulg
76 mm
Cartón
13 pulg
33 cm
10,125 in
28,3cm
1 pulg
26 mm
20 portaobjetos; 48 portaobjetos; 30 portaobjetos