Learn More
Ratiolab™ Inserto de rejilla de cartón para cajas criogénicas 134 x 67
Un accesorio para el transporte y almacenamiento seguros de productos en condiciones de congelación profunda.
Marca: Ratiolab™ 5120219
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
- Estructura de cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta − 80 ° C
- Acabado repelente al agua
- Cada compartimento tiene 8 x 4 mm, tamaño total de 128 x 63 x 30 mm
Especificaciones
10/paquete | |
Inserto de rejilla para Cryo Box | |
63 mm | |
30 mm |
Cartón | |
Almacenamiento/transporte de congelación profunda | |
Blanco | |
128 mm |