Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo. Las cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta – 80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
39.05€ - 232.00€
Especificaciones
Material | Cartón |
---|---|
Tipo | Caja criogénica |
Cantidad | 10 Paquetes |
Dimensiones (L x An) | 136 x 136 mm |
Longitud (métrico) | 136 mm |
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11822463
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 136 x 136 x 100 mm |
79.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11822453
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 136 x 136 x 50 mm |
42.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11872453
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 136 x 136 x 75 mm |
46.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11842453
|
Fisherbrand™
|
Amarillo | 136 x 136 x 50 mm |
90.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11557633
|
Fisherbrand™
|
Blanco | 136 x 136 x 100 mm |
232.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11852463
|
Fisherbrand™
|
Blanco | 136 x 136 x 130 mm |
204.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11862443
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 136 x 136 x 32 mm |
60.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11862463
|
Fisherbrand™
|
Azul | 136 x 136 x 130 mm |
70.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11852443
|
Fisherbrand™
|
Azul | 136 x 136 x 32 mm |
59.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11812463
|
Fisherbrand™
|
Azul | 136 x 136 x 100 mm |
79.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11527643
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 136 x 136 x 130 mm |
70.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11507623
|
Fisherbrand™
|
Blanco | 136 x 136 x 32 mm |
99.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11507633
|
Fisherbrand™
|
Blanco | 136 x 136 x 75 mm |
39.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11812453
|
Fisherbrand™
|
Azul | 136 x 136 x 50 mm |
42.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11812473
|
Fisherbrand™
|
Amarillo | 136 x 136 x 130 mm |
70.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11547623
|
Fisherbrand™
|
Amarillo | 136 x 136 x 32 mm |
66.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11882453
|
Fisherbrand™
|
Verde | 136 x 136 x 75 mm |
46.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11872443
|
Fisherbrand™
|
Verde | 136 x 136 x 32 mm |
59.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11587623
|
Fisherbrand™
|
Verde | 136 x 136 x 50 mm |
42.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11842463
|
Fisherbrand™
|
Amarillo | 136 x 136 x 100 mm |
79.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11802473
|
Fisherbrand™
|
Verde | 136 x 136 x 130 mm |
70.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11832463
|
Fisherbrand™
|
Verde | 136 x 136 x 100 mm |
81.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
- Máxima flexibilidad: las cajas criogénicas se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28.5 mm de diámetro
- Las cajas criogénicas se pueden utilizar para recipientes grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Cartón | |
10 Paquetes | |
136 mm |
Caja criogénica | |
136 x 136 mm | |
136 mm |