Learn More
Fisherbrand™ Insertos para criocajas de cartón
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos de cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.19928kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11812503
  • 37.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
Especificaciones
Especificaciones
10 Paquetes
Insertos para caja criogénica
133 mm
4 x 4
Cartón
65 mm
133 mm