Learn More
Hemiclorhidrato de carboximetoxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735813
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2921-14-4
C4H11ClN2O6
218.59
MFCD00012955
AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
2723609
ácido 2-aminooxiacético;clorhidrato
[Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2921-14-4
C4H11ClN2O6
218.59
MFCD00012955
AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
2723609
ácido 2-aminooxiacético;clorhidrato
[Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Carboxymethoxylamine hemihydrochloride
Punto de fusión 156.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H2NOCH2CO2H)2·HCl
Cantidad 2.5 g
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales